Learn More
Méthyl orange, Pure, qualité indicateur, solide, C.I.13025, Fisher Chemical
Code produit 10753611 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10753611 25 g 25g
10192050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753611 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/5000/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 547-58-0
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
Numéro MDL 7502
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23673835
Nom IUPAC sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Point de fusion 300°C
Poids de la formule 327.32g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Orange
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Orange
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.