Learn More
Orange de méthyle, pur, solution à 0,04 %, C.I.13025, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Numéro MDL | 7502 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Couleur | Orange au rouge |
| pH | 6.5 to 8 |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl orange solution, 0.04%, contains methylated spirit
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, C.I. Acidorange 52