Learn More
Chlorure d’oxalyle de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502354 50 mL Flacon en verre 50mL
10377820 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10502354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166000500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5781-53-3
Formule moléculaire C3H3ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 122.51
Numéro MDL MFCD00000705
Clé InChI ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
CID PubChem 79846
Nom IUPAC 2-chloro-2-oxoacétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl oxalyl chloride
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCO2CH3
Indice de réfraction 1.4179 to 1.4199
Quantité 50 mL
Beilstein 02, 541
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 122.51
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl oxalyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.