Learn More
Chlorure d’oxalyle de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl oxalyl chloride is used as a synthetic reagent. It serves as a reagent in the synthesis of fused coumarins, substituted isoxazoles and heterocycles. Further, it is used in intramolecular Wittig reactions, and iron-mediated cleavage of C-C bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure d’oxalyle de méthyle est utilisé comme réactif synthétique. Il sert de réactif dans la synthèse de coumarines fusionnées, d’isoxazoles et d’hétérocycles substitués. De plus, il est utilisé dans les réactions de Wittig intramoléculaires et dans le clivage médié par le fer des liaisons C à C.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants, les alcools et les bases.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl oxalyl chloride |
| Densité | 1.332 |
| Point d’ébullition | 115°C to 118°C |
| Point d’éclair | 46°C (114°F) |
| Odeur | Acrid |
| Indice de réfraction | 1.419 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2920 |
| Beilstein | 1071541 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Show More |