Learn More
P-hydroxybenzoate de méthyle, MP Biomedicals™
Code produit 11413580 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11413580 500 g
11403580 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413580 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02102341.5
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Utilisé comme agent de conservation dans les aliments, les boissons et les cosmétiques. P-hydroxybenzoate de méthyle, MP Biomedicals est l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque. Il peut être utilisé pour inhiber la croissance des levures et comme agent antimicrobien contre les bactéries anaérobies Gram-positives.
Le p-hydroxybenzoate de méthyle doit d'abord être mis en suspension dans l'éthanol, car il ne se dissout pas facilement dans l'eau. Il semblerait qu'il possède certaines propriétés phéromonales.
Identifiants chimiques
CAS 99-76-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Clé InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
CID PubChem 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Point de fusion 124 °C à 131 °C
Point d’ébullition 270 °C à 280 °C
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau (1g/400 mL) ; soluble dans de l’huile tiède (1g/40 mL) ou du glycérol tiède (1 g/70 mL) ; librement soluble dans l’alcool (50 mg/mL de méthanol, solution claire et incolore), acétone ou éther.
Poids de la formule 152.1
Forme physique Poudre cristalline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.