Learn More
P-toluènesulfonylacétate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11347936
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347936 5 g 5g
11357936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13148.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50397-64-3
Formule moléculaire C10H12O4S
Poids moléculaire (g/mol) 228.262
Numéro MDL MFCD00025885
Clé InChI JMUZMDKWJWSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-toluenesulfonylacetate, methyl p-tolylsulfonyl acetate, methyl 2-tosylacetate, methyl 4-methylphenyl sulfonyl acetate, acetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 2-4-methylphenyl sulfonyl acetate, methyl 2-p-tolylsulfonyl acetate, methyl p-toluenesulphonylacetate, methyl 2-4-methylphenyl sulfonylacetate, methyl 2-4-methylbenzenesulfonyl acetate
CID PubChem 39660
Nom IUPAC 2-(4-méthylphényl)sulfonylacétate de méthyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl p-toluenesulfonylacetate
Densité 1.24
Indice de réfraction 1.535
Quantité 5 g
Beilstein 2112364
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté ≥98%