Learn More
Méthyl p-tolyl sulfoxyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl p-tolyl sulfide |
| Densité | 1.029 |
| Point d’ébullition | 81°C to 82°C (18 mmHg) |
| Point d’éclair | 85°C (185°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.573 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3334 |
| Beilstein | 1905733 |
| Poids de la formule | 138.23 |
| Show More |