Learn More
Méthyl p-tolyl sulfoxyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317905 25 g 25g
11307905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02933.14
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 623-13-2 | C8H10S | 138.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-13-2
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.23
Numéro MDL MFCD00008560
Clé InChI VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-tolyl sulfide, 4-methylthioanisole, 4-methylthio toluene, p-methylthio toluene, benzene, 1-methyl-4-methylthio, p-tolyl methyl sulfide, p-methylphenyl methyl sulfide, methyl p-cresyl sulfide, p-cresyl methyl sulfide
CID PubChem 69334
Nom IUPAC 1-méthyl-4-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl p-tolyl sulfide
Densité 1.029
Point d’ébullition 81°C to 82°C (18 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.573
Quantité 25 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1905733
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 97%