Learn More
Méthyle p-tolyl sulfoxyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11404543 5 g 5g
11414543 25 g 25g
11424543 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11404543 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11531.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3185-99-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3185-99-7
Formule moléculaire C8H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Numéro MDL MFCD00014742
Clé InChI YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
CID PubChem 18521
Nom IUPAC 1-méthyl-4-méthylsulfonylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl p-tolyl sulfone
Point de fusion 86°C to 89°C
Point d’ébullition 140°C (3 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 607296
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 99%