Learn More
Méthyle p-tolyl sulfoxyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414543 25 g 25g
11404543 5 g 5g
11424543 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11531.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3185-99-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3185-99-7
Formule moléculaire C8H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Numéro MDL MFCD00014742
Clé InChI YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
CID PubChem 18521
Nom IUPAC 1-méthyl-4-méthylsulfonylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl p-tolyl sulfone
Point de fusion 86°C to 89°C
Point d’ébullition 140°C (3 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 607296
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 99%