Learn More
Sulfoxyde méthylique de p-tolyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10575290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10575290 1 g Flacon en verre 1g
10403350 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10575290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428150010
 Article restreint
Expédition estimée: 23-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 934-72-5 | C8H10OS | 154.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-72-5
Formule moléculaire C8H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 154.23
Numéro MDL MFCD00075175
Clé InChI FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-methyl-4-methylsulfinyl benzene, methyl 4-methylphenylsulfoxide, methyl p-tolyl sulfoxide, 1-methanesulfinyl-4-methylbenzene, methyl p-methylphenylsulfoxide, 1-methyl-4-methylsulphinyl benzene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfinyl, acmc-20aotg, acmc-20apjq, methyl p-tolylsulfoxide
CID PubChem 136743
Nom IUPAC 1-méthyl-4-méthylsulfinylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl p-tolyl sulfoxide
Point de fusion 44°C to 46°C
Point d’ébullition 113°C to 114°C (2.2 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.23
Pourcentage de pureté 98%