Learn More
Palmitate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635871 100 g Flacon en verre 100g
10676051 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10635871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414681000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-39-0
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.45
Numéro MDL MFCD00008994
Clé InChI FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
CID PubChem 8181
ChEBI CHEBI:69187
Nom IUPAC Hexadécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl palmitate
Note relative au nom 95%
Point de fusion 28.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.85g/mL
Point d’ébullition 338.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)14CO2CH3
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol,ether
Poids de la formule 270.45
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible