Learn More
Palmitate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307475 100 g 100g
11317475 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05509.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Methyl palmitate is used in the preparation of detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and animal feeds. It exhibits an anti-inflammatory and anti-fibrotic agent and prevents bleomycin-induced lung inflammation and fibrosis in rats. In addition, it also prevents carbon tetrachloride-induced liver fibrosis linked to reduce transforming growth factor beta, which is a secreted protein that controls proliferation, cellular differentiation and other functions in most cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le palmitate de méthyle est utilisé dans la préparation de détergents, d’émulsifiants, d’agents de mouillage, de stabilisants, de résines, de lubrifiants, de plastifiants et d’aliments pour animaux. Il présente un agent anti-inflammatoire et anti-fibrotique et prévient l’inflammation et la fibrose pulmonaires induites par la bléomycine chez les rats. En outre, il empêche également la fibrose du foie induite par le tétrachlorure de carbone liée à la réduction du facteur de croissance transformant bêta, qui est une protéine sécrétée qui contrôle la prolifération, la différenciation cellulaire et d’autres fonctions dans la plupart des cellules.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-39-0
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.457
Numéro MDL MFCD00008994
Clé InChI FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
CID PubChem 8181
ChEBI CHEBI:69187
Nom IUPAC Hexadécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl palmitate
Point de fusion 28°C to 34°C
Densité 0.852
Point d’ébullition 135°C to 137°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CH3(CH2)14CO2CH3
Indice de réfraction 1.4512
Quantité 100 g
Beilstein 1780973
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Poids de la formule 270.46
Pourcentage de pureté 97%