Learn More
Palmitate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl palmitate is used in the preparation of detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and animal feeds. It exhibits an anti-inflammatory and anti-fibrotic agent and prevents bleomycin-induced lung inflammation and fibrosis in rats. In addition, it also prevents carbon tetrachloride-induced liver fibrosis linked to reduce transforming growth factor beta, which is a secreted protein that controls proliferation, cellular differentiation and other functions in most cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le palmitate de méthyle est utilisé dans la préparation de détergents, d’émulsifiants, d’agents de mouillage, de stabilisants, de résines, de lubrifiants, de plastifiants et d’aliments pour animaux. Il présente un agent anti-inflammatoire et anti-fibrotique et prévient l’inflammation et la fibrose pulmonaires induites par la bléomycine chez les rats. En outre, il empêche également la fibrose du foie induite par le tétrachlorure de carbone liée à la réduction du facteur de croissance transformant bêta, qui est une protéine sécrétée qui contrôle la prolifération, la différenciation cellulaire et d’autres fonctions dans la plupart des cellules.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl palmitate |
| Point de fusion | 28°C to 34°C |
| Densité | 0.852 |
| Point d’ébullition | 135°C to 137°C (0.2 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Formule linéaire | CH3(CH2)14CO2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.4512 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1780973 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Insoluble in water. |
| Afficher plus |