Learn More
Palmitate de méthyle, 99 %, étalon analytique pour GC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15520644 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15520644 1 g 1g
15530644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15520644 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.05€
    48.50€ / 1g
    Économisez 3.55€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-39-0
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.45
Clé InChI FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
CID PubChem 8181
ChEBI CHEBI:69187
Nom IUPAC Hexadécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl palmitate
Point de fusion 28.0°C
Point d’ébullition 338.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)14CO2CH3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether
Poids de la formule 270.45
Pourcentage de pureté 99%