Learn More
Palmitate de méthyle, TRC
Code produit 30011936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011936 10 g 10g
30004838 1 g 1g
30010243 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011936 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32558010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-39-0
Formule moléculaire C17 H34 O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.45
Synonyme Hexadecanoic Acid Methyl Ester, Hexadecanoic acid, methyl ester, Palmitic acid, methyl ester (6CI,8CI), Edenor ME C16-98, Edenor ME-C 16-80MY, Emery 2216, Metholene 2216, Methyl hexadecanoate, Methyl n-hexadecanoate, Methyl palmitate, NSC 4197, Pastell M 16, Radia 7120, Uniphat A60, n-Hexadecanoic acid methyl ester
Nom IUPAC Hexadécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Palmitate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Poids de la formule 270.2559