Learn More
Methyl Palmitoleate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Palmitoleate |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8- |
| Poids de la formule | 268.2402 |
| Pourcentage de pureté | >95% |