Learn More
Méthyl pentadécafluoroheptyl cétone, TRC
Code produit 30474449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474449 500 mg 500mg
30468840 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30474449 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM330290500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone
CAS 754-85-8
Formule moléculaire C9H3OF15
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H3F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
SMILES CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadécafluorononane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 412.1
Poids de la formule 411.9944