Learn More
Carbonate de pentafluorophényle de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl pentafluorophenyl carbonate
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Methyl pentafluorophenyl carbonate
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl pentafluorophenyl carbonate |
| Point de fusion | 27°C to 31°C |
| Point d’ébullition | 84°C (3 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 2289710 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Nom IUPAC | méthyl 2,3,4,5,6-pentafluorophényl carbonate |
| Poids de la formule | 242.1 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO– À des fins de recherche uniquement