Learn More
Pentafluoropropionate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11315149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315149 25 g 25g
11305149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17887.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 378-75-6
Formule moléculaire C4H3F5O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.058
Numéro MDL MFCD00000430
Clé InChI JMKJCPUVEMZGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl pentafluoropropionate, methyl perfluoropropionate, methylpentafluoropropionate, pentafluoropropionic acid methyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, methyl ester, methyl pentafluoropropanoate, perfluoropropionic acid, methyl ester, pentafluoropropanoic acid methyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid methyl ester, methylester kyseliny pentafluorpropionove
CID PubChem 9783
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl pentafluoropropionate
Densité 1.393
Point d’ébullition 59°C to 60°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Indice de réfraction 1.288
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1777501
Poids de la formule 178.06
Pourcentage de pureté 98%