Learn More
Méthyl perfluoro-2,5-diméthyl-3,6-dioxanonanoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11369255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369255 5 g 5g
11359255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16586.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26131-32-8
Formule moléculaire C10H3F17O4
Poids moléculaire (g/mol) 510.103
Numéro MDL MFCD00054723
Clé InChI UMADKHFVSXRTGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-perfluoropropoxy propoxy propanoate, perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic acid methyl ester, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, cf3cf2cf2ocf cf3 cf2ocf cf3 cooch3, methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonanoate, methyl 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate, 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoic acid methyl ester, 2-2-heptafluoropropoxy hexafluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropionic acid methyl ester, methyl2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate mixtureofisomers
CID PubChem 141268
Nom IUPAC Propanoate de méthyl 2,3,3,3-tétrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy
SMILES COC(=O)C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoate
Point d’ébullition 155°C to 156°C
Indice de réfraction <1.300
Quantité 5 g
Poids de la formule 510.12
Pourcentage de pureté 97%