Learn More
Perfluorododécanoate de méthyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11393756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393756 25 g 25g
11383756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16809.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56554-52-0
Formule moléculaire C13H3F23O2
Poids moléculaire (g/mol) 628.128
Numéro MDL MFCD00236616
Clé InChI ABNZIVVYHQYSLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl perfluorododecanoate, methyl tricosafluorododecanoate, tricosafluorododecanoic acid methyl ester, dodecanoic acid, tricosafluoro-, methyl ester, methyl tricosafluorolaurate, acmc-1b030, perfluorododecanoic acid methyl ester, methyl tricosafluorolaurate; perfluorododecanoic acid methyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoic acid methyl ester
CID PubChem 547885
Nom IUPAC méthyl2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododécanoate
SMILES COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl perfluorododecanoate
Point de fusion 54°C to 56°C
Densité 1.66
Formule linéaire CF3(CF2)10CO2CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 628.13
Pourcentage de pureté 96%