Learn More
Méthyl perfluorohexanoate, TRC
Code produit 30474414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474414 100 mg 100mg
30471661 50 mg 50mg
30470812 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30474414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM219510100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 424-18-0
Formule moléculaire C7H3O2F11
Poids moléculaire (g/mol) 328.07
Synonyme Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester, Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester
Nom IUPAC Méthyle 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-indecafluorohexanoate
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Perfluorohexanoate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H3F11O2/c1-20-2(19)3(8,9)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)18/h1H3
Poids de la formule 327.9957