Learn More
Carbonate de méthyle phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420758 25 g 25g
11400758 1 g 1g
11410758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25232.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13509-27-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13509-27-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD04039782
Clé InChI XTBFPVLHGVYOQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonic acid, methyl phenyl ester, phenyl methyl carbonate, phenyl methoxyformate, acmc-20akf2, carbonic acid methyl phenyl
CID PubChem 139482
Nom IUPAC methyl phenyl carbonate
SMILES COC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenyl carbonate
Point d’ébullition 210°C to 213°C
Indice de réfraction 1.521
Quantité 25 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%