Learn More
Méthyl phényle sulfone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419253 50 g 50g
11409253 10 g 10g
11429253 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419253 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11727.18
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156.199 g/mol
Methyl phenyl sulfone, a versatile building block for the construction of chemicals with diverse functionalities
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sulfone de méthylphényl, un bloc de construction polyvalent pour la construction de produits chimiques aux diverses fonctionnalités
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’éthanol, le benzène et le chloroforme. Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3112-85-4
Formule moléculaire C7H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.199
Numéro MDL MFCD00014741
Clé InChI JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
CID PubChem 18369
Nom IUPAC Méthylsulfonylbenzène
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenyl sulfone
Point de fusion 85°C to 88°C
Quantité 50 g
Beilstein 1906914
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethanol,benzene,and chloroform. Partly miscible in water.
Poids de la formule 156.2
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl phenyl sulfone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methylsulphonyl)benzene