Learn More
Méthylphényl sulfone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10737202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10737202 5 g Flacon en verre 5g
10133001 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10737202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 353040050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3112-85-4
Formule moléculaire C7H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.2
Numéro MDL MFCD00014741
Clé InChI JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
CID PubChem 18369
Nom IUPAC Méthylsulfonylbenzène
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenyl sulfone
Note relative au nom 99%
Point de fusion 85°C to 88°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SO2C6H5
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 156.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl phenyl sulfone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.