Learn More
Méthylphénylsulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Phenyl Sulfone |
| CAS | 3112-85-4 |
| Formule moléculaire | C7H8O2S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Méthylsulfonylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.2 |
| Poids de la formule | 156.0245 |