Learn More
Sulfoxyde de méthylphényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417247 5 g 5g
11427247 25 g 25g
11437247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15009.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-82-4
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.2
Numéro MDL MFCD00002088
Clé InChI JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
CID PubChem 14516
Nom IUPAC méthylsulfinylbenzène
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenyl sulfoxide
Point de fusion 26°C to 32°C
Point d’ébullition 93°C to 94°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.5775
Quantité 5 g
Beilstein 1904976
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 140.2
Pourcentage de pureté ≥98%