Learn More
Sulfoxyde de méthylphényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10276011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10276011 5 g Flacon en verre 5g
10653542 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10276011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352120050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70€
    42.65€ / 5g
    Économisez 5.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-82-4
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.21
Numéro MDL MFCD00002088
Clé InChI JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
CID PubChem 14516
Nom IUPAC méthylsulfinylbenzène
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenyl sulfoxide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 34°C to 36°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 92°C to 94°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SOCH3
Indice de réfraction 1.5775
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (20°C)
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion