Learn More
Phénylacétate de méthyle, +99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10664812 250 mL 250mL
10706361 5 mL 5mL
10453955 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10664812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148442500
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-41-7
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Clé InChI CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-phénylacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenylacetate
Densité 1.0670 g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 95°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.5060 to 1.5080
Quantité 250 mL
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 7380
Gravité spécifique 1.067
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 150.18