Learn More
Phénylacétate de méthyle, +99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10706361 5 mL 5mL
10664812 250 mL 250mL
10453955 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10706361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148440050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-41-7
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Clé InChI CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-phénylacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenylacetate
Densité 1.0670 g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 95°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.5060 to 1.5080
Quantité 5 mL
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 7380
Gravité spécifique 1.067
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 150.18