Learn More
Phénylacétate de méthyle, TRC
Code produit 30472187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472187 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM327490250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Phenylacetate
CAS 101-41-7
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 250 g
Synonyme Benzeneacetic Acid Methyl Ester, 2-Methoxy-1-phenyl-2-oxoethane, Methyl Benzeneacetate, Methyl Benzeneethanoate, Methyl Phenylethanoate, Methyl alpha-Phenylacetate, Methyl alpha-Toluate, NSC 401667, NSC 9405, Phenylacetic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681