Learn More
Phénylpropiolate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490428 5 g 5g
11400438 25 g 25g
11410438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24587.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4891-38-7
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Numéro MDL MFCD00041685
Clé InChI JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
CID PubChem 138378
Nom IUPAC 3-phénylprop-2-ynoate de méthyle
SMILES COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenylpropiolate
Densité 1.083
Point d’ébullition 109°C to 110°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire C6H5C≡CCO2CH3
Indice de réfraction 1.562
Quantité 5 g
Beilstein 472813
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%