Learn More
Methyl Phenylpropiolate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31006822
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006822 25 g
30997445 100 g
30989909 5 g
30997655 10 g
31005265 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31006822 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13959725g
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Phenylpropiolate
CAS 4891-38-7
Formule moléculaire C10H8O2
Numéro MDL MFCD00041685
Quantité 25 g
SMILES O=C(OC)C#CC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Pourcentage de pureté 98%