Learn More
Phénylpropiolate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10564711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10564711 25 g Flacon en verre 25g
10061571 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10564711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334590250
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4891-38-7
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00041685
Clé InChI JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
CID PubChem 138378
Nom IUPAC 3-phénylprop-2-ynoate de méthyle
SMILES COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenylpropiolate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 109°C to 110°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5620 to 1.564
Quantité 25 g
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion