Learn More
Phénylsulfonylacétate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316646 25 g 25g
11306646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03748.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34097-60-4 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
Methyl phenylsulfonylacetate has been used in a key step during the synthesis of (-)-hybridalactone, marine eicosanoid isolated from the red alga Laurencia hybrida, in dehydrative alkylation of alcohols under modified Mitsunobu conditions followed by desulfonylation using magnesium, in three step synthesis of 2-(hydroxymethyl)indene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylsulfonylacétate de méthyle a été utilisé à une étape clé lors de la synthèse de (-)-hybridalactone, de eicosanoïde marin isolé de l’algue rouge Laurencia hybrida, dans l’alkylation avec déhydratation des alcools dans une réaction de Mitsunobu modifiée, suivie de la désulfonylation en utilisant le magnésium, dans la synthèse en trois étapes du 2-(hydroxyméthyl)indène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34097-60-4
Formule moléculaire C9H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 214.235
Numéro MDL MFCD00007555
Clé InChI NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 555619
Nom IUPAC acétate de méthyle 2-(benzènesulfonyle)
SMILES COC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenylsulfonylacetate
Point de fusion ∼30°C
Densité 1.24
Point d’ébullition 165°C (0.05 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 25 g
Beilstein 2051463
Synonyme methyl phenylsulfonylacetate, methyl 2-phenylsulfonyl acetate, methyl phenylsulfonyl acetate, methylphenylsulfonylacetate, benzenesulfonyl-acetic acid methyl ester, acmc-1ad0h, methyl benzenesulfonylacetate, methyl2-phenylsulfonyl acetate, methyl-phenylsulfonyl acetate
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 214.24
Pourcentage de pureté 98%