Learn More
Méthyle (phénylthio)acétate, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl (phenylthio)acetate |
| Densité | 1.17 |
| Point d’ébullition | 104°C to 105°C (4 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Stench |
| Indice de réfraction | 1.559 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2047554 |
| Poids de la formule | 182.24 |
| Pourcentage de pureté | 99% |