Learn More
Pipéridine-1-carboxylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1796-27-6 |
| Formule moléculaire | C7H13NO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)N1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | méthyl pipéridine-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.18 |
| Poids de la formule | 143.0946 |