Learn More
Méthyle pipéridine-4-carboxylate 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498318 25 g 25g
15408328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61754.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 2971-79-1 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Methyl piperidine-4-carboxylate is a reactant for C-2 arylation of piperidines through directed transition metal-catalyzed sp3 C-H activation. It is used as a reactant for synthesis of antitubercular agents, aminopyrazine inhibitors, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and a scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle pipéridine-4-carboxylate est un réactif pour l’arylation de la C-2 des pipéridines par l’activation de la sp3 C-H catalysée par des métaux de transition dirigés. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse d’agents antituberculaires, d’inhibiteurs d’aminopyrazine, d’inhibiteurs de la protéine kinase D naphtyridine disponibles par voie orale et d’un catalyseur évolutif à partir de l’hydrogénation asymétrique de l’aryl-énamide stériquement exigeant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2971-79-1
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00190578
Clé InChI RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
CID PubChem 424914
Nom IUPAC methyl piperidine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl piperidine-4-carboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.06 g/mL
Point d’ébullition 85°C to 90°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 25 g
Beilstein 224128
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 143.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide