Learn More
Malonate de potassium de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365679 100 g 100g
11355679 25 g 25g
15419169 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20429.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Agit comme un inhibiteur de la glycosylation et de la glycosylation avancée des protéines
Methyl potassium malonate is a protein advanced glycosylation inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate de potassium et de méthyle est un inhibiteur de glycosylation avancé en protéines.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38330-80-2
Formule moléculaire C4H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 156.178
Numéro MDL MFCD00014021
Clé InChI WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
CID PubChem 2724687
Nom IUPAC potassium ; 3-méthoxy-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl potassium malonate
Note relative au nom Hygroscopic
Point de fusion ∽190°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline