Learn More
Propiolate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10621765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10621765 10 g Flacon en verre ambré 10g
10527664 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10621765 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01817EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 922-67-8
Formule moléculaire C4H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 84.074
Numéro MDL MFCD00008572
Clé InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 13536
Nom IUPAC prop-2-ynoate de méthyle
SMILES COC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl propiolate
% min. CAS 97.0
Densité 0.9400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire HCidentical toCCO2CH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 84.07
Pourcentage de pureté 97%