Learn More
Valérate de propiolate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10699433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10699433 250 g Flacon en verre 250g
10573731 10 g Flacon en verre 10g
10478320 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10699433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174042500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 922-67-8
Formule moléculaire C4H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 84.07
Numéro MDL MFCD00008572
Clé InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 13536
Nom IUPAC prop-2-ynoate de méthyle
SMILES COC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl propiolate
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 98°C to 101°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽CCO2CH3
Indice de réfraction 1.4070 to 1.409
Quantité 250 g
Beilstein 02, I, 208
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 84.07
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl propiolate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.