Learn More
Propiolate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11487786
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11487786 100 g 100g
11467786 5 g 5g
11477786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11487786 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14743.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.074 g/mol
Methyl propiolate was used in the synthesis of polysubstituted 3-arylaminoacrylate and tetrahydropyrimidin-2-one derivatives. It was also used as a thiol derivatizing agent for capillary electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le propiolate de méthyle a été utilisé dans la synthèse de dérivés polysubstitués de 3-arylaminoacrylate et de tétrahydropyrimidine-2-one. Il a également été utilisé comme agent dérivatif de thiol pour l’électrophorèse capillaire.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 922-67-8
Formule moléculaire C4H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 84.074
Numéro MDL MFCD00008572
Clé InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 13536
Nom IUPAC prop-2-ynoate de méthyle
SMILES COC(=O)C#C
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl propiolate
Densité 1.016
Point d’ébullition 98°C to 101°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.408
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 605462
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 84.07
Pourcentage de pureté 99%