Learn More
Propiolate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Propiolate |
| CAS | 922-67-8 |
| Formule moléculaire | C4 H4 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Propynoic Acid Methyl Ester, Propiolic Acid Methyl Ester, (Carbomethoxy)acetylene, (Methoxycarbonyl)acetylene, Methyl 2-Propynoate, Methyl Acetylenecarboxylate, Methyl Acetylenemonocarboxylate, Methyl Ethynecarboxylate, Methyl Propargylate, Methyl Propynoate, NSC 154164, Propynoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3 |
| SMILES | COC(=O)C#C |
| Nom IUPAC | prop-2-ynoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.07 |
| Poids de la formule | 84.0211 |