Learn More
Propionate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467127 100 mL 100mL
11477127 500 mL 500mL
11487127 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14944.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
It is commonly used in organic synthesis. It undergoes vapor-phase aldol condensation with formaldehyde to form methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est couramment utilisé dans la synthèse organique. Il subit une condensation aldolique en phase vapeur avec le formaldéhyde pour former du méthacrylate de méthyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (5 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-12-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009306
Clé InChI RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
CID PubChem 11124
Nom IUPAC Propanoate de méthyle
SMILES CCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Propionate
Point de fusion °C to 88°C
Densité 0.915
Point d’ébullition 78°C to 80°C
Point d’éclair -2°C (28°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.377
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1248
Beilstein 1737628
Merck Index 14,6112
Informations sur la solubilité Soluble in water (5g/L).
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl propionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propionate