Learn More
Propionate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is commonly used in organic synthesis. It undergoes vapor-phase aldol condensation with formaldehyde to form methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est couramment utilisé dans la synthèse organique. Il subit une condensation aldolique en phase vapeur avec le formaldéhyde pour former du méthacrylate de méthyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (5 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl propionate |
| Point de fusion | -88°C |
| Densité | 0.915 |
| Point d’ébullition | 78°C to 80°C |
| Point d’éclair | −2°C (28°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Indice de réfraction | 1.377 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN1248 |
| Beilstein | 1737628 |
| Afficher plus |