Learn More
Propionate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295430 250 mL Flacon en verre 250mL
10021570 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149052500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-12-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00009306
Clé InChI RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
CID PubChem 11124
Nom IUPAC Propanoate de méthyle
SMILES CCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl propionate
Note relative au nom 99+%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -88°C
Couleur Incolore
Densité 0.9150g/mL
Point d’ébullition 78°C to 79°C
Point d’éclair -2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CO2CH3
Indice de réfraction 1.377
Quantité 250 mL
Beilstein 02, 239
Merck Index 15, 6185
Gravité spécifique 0.915
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide