Learn More
Propionylacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456636 500 g 500g
11436636 25 g 25g
11446636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24848.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30414-53-0
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00011705
Clé InChI XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
CID PubChem 121699
Nom IUPAC 3-oxopentanoate de méthyle
SMILES CCC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl propionylacetate
Densité 1.037
Point d’ébullition 73°C to 74°C (5 mmHg)
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 500 g
Beilstein 1753684
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99%