Learn More
acétate de méthylpropionyle, TRC
Code produit 30481819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481819 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32682025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Propionylacetate
CAS 30414-53-0
Formule moléculaire C6H10O3
Quantité 25 g
Synonyme 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-oxo-Valeric Acid Methyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxopentanoate, Methyl 3-oxovalerate, Methyl Propanoylacetate, Methyl Propionylacetate, Methyl beta-Ketovalerate
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)CC(=O)OC
Nom IUPAC 3-oxopentanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Poids de la formule 130.063