Learn More
MedChemExpress Methyl protodioscin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Poids moléculaire | 1063.23 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 54522-52-0 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 140 mg/mL (131.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (23.51 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | NSC-698790∣ Smilax saponin B |
| Cible | Apoptosis |
| Afficher plus |